Learn More
Etil 3-metil-1H-pirazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495043 25 g 25 g
11475043 1 g 1 g
11485043 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495043 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12304.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4027-57-0 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4027-57-0
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00052514
Clave InChI BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77645
Nombre IUPAC etilo 5-metil-1H-pirazol-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Punto de fusión 80°C to 83°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4192
Sinónimo ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%