Learn More
3-metil-1H-pirazol-5-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10613423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10613423 1 g 1 g
10733483 10 g 10 g
10108714 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10613423 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB01217DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4027-57-0
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00052514
Clave InChI BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77645
Nombre IUPAC etilo 5-metil-1H-pirazol-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 95%