Learn More
3-Metoxifenilacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-methoxyphenylacetate |
| Punto de ebullición | 109°C to 110°C (1 mmHg) |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.23 |
| Porcentaje de pureza | 98% |