Learn More
3-Metoxifenilacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487357 5 g 5 g
11497357 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15070.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35553-92-5 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35553-92-5
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00026897
Clave InChI XXVVNHCWPHMLEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-methoxyphenylacetate, ethyl 2-3-methoxyphenyl acetate, ethyl 3-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, ethyl ester, acmc-20akzh, 3-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-methoxyphenyl ethanoate, 3-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, 3-methoxybenzeneacetic acid ethyl ester, 2-3-methoxyphenyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 2774971
Nombre IUPAC etilo 2-(3-metoxifenil)acetato
SMILES CCOC(=O)CC1=CC(=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-methoxyphenylacetate
Punto de ebullición 109°C to 110°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%