Learn More
Etilo 3-mercaptopropionato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254634 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15254634 25 g Frasco de vidrio 25 g
15244634 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15254634 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 137410250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5466-06-8 | ClH4NO | 69.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5466-06-8
Nombre IUPAC etil 3-sulfanilpropanoato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-mercaptopropionate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0590g/mL
Punto de ebullición 75.0°C to 76.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H10O2S
Fórmula lineal HSCH2CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4560 to 1.4580
Cantidad 25 g
Beilstein 03,555
Gravedad específica 1.059
Sinónimo ethyl 3-mercaptopropionate, propanoic acid, 3-mercapto-, ethyl ester, 3-mercaptopropanoic acid ethyl ester, 3-mercaptopropionic acid ethyl ester, ethyl 3-mercaptopropanoate, ethyl beta-mercaptopropionate, unii-22gqz8p70d, propionic acid, 3-mercapto-, ethyl ester, ethyl 3-mercaptopropanoic acid, ethyl .beta.-mercaptopropionate
Clave InChI CJQWLNNCQIHKHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCS
Peso molecular (g/mol) 134.2
PubChem CID 21625
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-mercaptopropionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2