Learn More
3-mercaptopropanoato de etilo, TRC
Product Code. 30386694
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30386694 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30386694 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE93234025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Mercaptopropanoate
CAS 5466-06-8
Fórmula molecular C5H10O2S
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-Mercapto-propanoic Acid Ethyl Ester, 3-Mercapto-propionic Acid Ethyl Ester, 3-Mercaptopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Ethyl Ester, EPM, EPM (thiol), Ethyl 3-Mercaptopropanoate, Ethyl 3-Mercaptopropionate, Ethyl beta-Mercaptopropionate, NSC 25754, beta-Mercaptopropionic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2S/c1-2-7-5(6)3-4-8/h8H,2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCS
Nombre IUPAC etil 3-sulfanilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 134.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0402