Learn More
3-mercaptopropanoato de etilo, TRC
Código de producto. 30382585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382585 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30382585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE932340100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Mercaptopropanoate
CAS 5466-06-8
Fórmula molecular C5H10O2S
Cantidad 100 g
Sinónimo 3-Mercapto-propanoic Acid Ethyl Ester, 3-Mercapto-propionic Acid Ethyl Ester, 3-Mercaptopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Ethyl Ester, EPM, EPM (thiol), Ethyl 3-Mercaptopropanoate, Ethyl 3-Mercaptopropionate, Ethyl beta-Mercaptopropionate, NSC 25754, beta-Mercaptopropionic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2S/c1-2-7-5(6)3-4-8/h8H,2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCS
Nombre IUPAC etil 3-sulfanilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 134.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0402