Learn More
3-Isotiocianatopropionato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383066 5 g 5 g
11373066 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10911.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17126-62-4 | C6H9NO2S | 159.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17126-62-4
Fórmula molecular C6H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 159.203
Número MDL MFCD00041130
Clave InChI UPTRONYNXNYITM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-isothiocyanatopropionate, 3-isothiocyanato-propionic acid ethyl ester, acmc-1ca2j, ethyl-3-isothiocynato propionate, isothiocyanato-propionic acid ethyl ester, 3-isothiocyanatopropionic acid ethyl ester, propanoic acid,3-isothiocyanato-,ethyl ester, propanoic acid,3-isothiocyanato-, ethyl ester
PubChem CID 526514
Nombre IUPAC 3-isotiocianatopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-isothiocyanatopropionate
Densidad 1.12
Punto de ebullición 75°C to 76°C (8 mmHg)
Olor Pungent
Fórmula lineal SCNCH2CH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.5014
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 1705633
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.2
Porcentaje de pureza 97%