Learn More
3-Isocianatopropionato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322167 1 g 1 g
11332167 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09616.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5100-34-5 | C6H9NO3 | 143.14 g/mol
Ethyl 3-isocyanatopropionate can be used to produce 3-[1-(2-dimethylamino-ethylcarbamoyl)-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-yloxycarbonylamino]-propionic acid ethyl ester with 9-hydroxy-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole-1-carboxylic acid (2-dimethylamino-ethyl)-amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-isocianatopropionato de etilo se puede usar para producir éster etílico del ácido 3-[1-(2-dimetilamino-etilcarbamoil)-5,6-dimetil-6H-pirido[4,3-b]carbazol-9-iloxicarbonilamino]-propiónico con (2-dimetilamino-etil)-amida del ácido 9-hidroxi-5,6-dimetil-6H-pirido[4,3-b]carbazol-1-carboxílico.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Sensible a la humedad. Evitar la humedad, el calor y la luz solar directa. Los materiales incompatibles son las aminas, los alcoholes y el calor. Almacenar en un lugar seco y libre de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5100-34-5
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Número MDL MFCD00078461
Clave InChI XBSGYVHOINMTIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-isocyanatopropionate, propanoic acid, 3-isocyanato-, ethyl ester, 3-isocyanatopropionic acid ethyl ester, ethyl n-oxomethylidene-beta-alaninate, ethyl n-oxomethylene-beta-alaninate, acmc-20akzk, ethyl-3-isocyanatopropionate, ethyl 3-isocyanato-propionate, ethyl 3-isocyanatopropion-ate, ethyl-3-isocyanato-propionate
PubChem CID 2733373
Nombre IUPAC etilo 3-isocianatopropanoato
SMILES CCOC(=O)CCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-isocyanatopropionate
Densidad 1.087
Punto de ebullición 74°C to 75°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.429
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 1705618
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 98%