Learn More
Etil 3-isocianatopropionato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10319320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10319320 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10319320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319270010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-isocyanatopropionate
CAS 5100-34-5
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0870g/mL
Punto de ebullición 68.0°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H9NO3
Fórmula lineal OCNCH2CH2C(=O)OCH2CH3
Índice de refracción 1.4275 to 1.4295
Número MDL MFCD00078461
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.087
Sinónimo ethyl 3-isocyanatopropionate, propanoic acid, 3-isocyanato-, ethyl ester, 3-isocyanatopropionic acid ethyl ester, ethyl n-oxomethylidene-beta-alaninate, ethyl n-oxomethylene-beta-alaninate, acmc-20akzk, ethyl-3-isocyanatopropionate, ethyl 3-isocyanato-propionate, ethyl 3-isocyanatopropion-ate, ethyl-3-isocyanato-propionate
Clave InChI XBSGYVHOINMTIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCN=C=O
Nombre IUPAC etilo 3-isocianatopropanoato
Peso molecular (g/mol) 143.14
PubChem CID 2733373
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación