Learn More
3-Yodobenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462297 250 g 250 g
11442297 10 g 10 g
11452297 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14210.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 58313-23-8 | C9H9IO2 | 276.073 g/mol
Ethyl 3-iodobenzoate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-yodobenzoato de etilo se utiliza como producto farmacéutico intermedio.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en la oscuridad. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58313-23-8
Fórmula molecular C9H9IO2
Peso molecular (g/mol) 276.073
Número MDL MFCD00044769
Clave InChI POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl-3-iodobenzoate, 3-iodobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-iodo-, ethyl ester, ethyl m-iodobenzoate, m-iodobenzoic acid ethyl ester, pubchem3883, ethyl-3-iodo-benzoate, acmc-1aupw, ethyl 3-iodobenzoate, rarechem al bi 0709
PubChem CID 143542
Nombre IUPAC 3-yodobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-iodobenzoate
Densidad 1.66
Punto de ebullición 272°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5815
Cantidad 250 g
Beilstein 2089064
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.08
Porcentaje de pureza 99%