Learn More
3-Indolacetato de etilo, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10682522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10682522 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10682522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331570050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-indoleacetate
Nombre de nota 99%
CAS 778-82-5
Punto de fusión 42.0°C to 45.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 164.0°C to 166.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H13NO2
Número MDL MFCD00005635
Cantidad 5 g
Sinónimo ethyl 3-indoleacetate, ethyl 2-1h-indol-3-yl acetate, indole-3-acetic acid ethyl ester, ethyl indole-3-acetate, ethyl indol-3-ylacetate, 1h-indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl 1h-indol-3-ylacetate, indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl beta-indolylacetate, ethyl3-indoleacetate
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Clave InChI HUDBDWIQSIGUDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C21
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 203.24
PubChem CID 13067
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino