Learn More
3-hidroxifenilacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-Hydroxyphenylacetate |
| CAS | 22446-38-4 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, Acetic acid, (m-hydroxyphenyl)-, ethyl ester (8CI), Ethyl 3-hydroxybenzeneacetate, (3-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester, 2-(3-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 3-hydroxyphenylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-hidroxifenil)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |