Learn More
3-hidroxioctadecanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-Hydroxyoctadecanoate |
| CAS | 65144-03-8 |
| Fórmula molecular | C20H40O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-octadecanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H40O3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(21)18-20(22)23-4-2/h19,21H,3-18H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxioctadecanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 328.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.2977 |