Learn More
Etil 3-hidroxihexanoato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429952 100 g 100 g
11419952 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429952 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12060.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2305-25-1 | C8H16O3 | 160.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2305-25-1
Fórmula molecular C8H16O3
Peso molecular (g/mol) 160.213
Número MDL MFCD00036604
Clave InChI LYRIITRHDCNUHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, ethyl beta-hydroxycaproate, ethyl 3-hydroxy-hexanoate, ethyl hydroxy-3-hexanoate, 3-hydroxyhexanoic acid ethyl ester, fema no. 3545, acmc-20lakf, ethyl 3-hydroxycaproate, ethyl-3-hydrixyhexanoate, ethyl 3-hydroxy hexanoate
PubChem CID 61293
ChEBI CHEBI:23997
Nombre IUPAC etil 3-hidroxihexanoato
SMILES CCCC(CC(=O)OCC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-hydroxyhexanoate
Densidad 0.974
Punto de ebullición 90°C to 92°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 94°C (202°F)
Fórmula lineal CH3CH2CH2CHOHCH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.4298
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.21
Porcentaje de pureza 97%