Learn More
3-hidroxibutirato de etilo, TRC
Código de producto. 30372713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372713 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30372713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91895525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Hydroxybutyrate
CAS 5405-41-4
Fórmula molecular C6 H12 O3
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Nombre IUPAC etil 3-hidroxibutanoato
Peso molecular (g/mol) 132.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0786