Learn More
Etil 3-hidroxibutirato-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-Hydroxybutyrate-d5 |
| CAS | 1206486-01-2 |
| Fórmula molecular | C6H7D5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-butanoic Acid Ethyl Ester-d6, 3-hydroxy-butyric acid ethyl ester-d6, β-Hydroxy-butyric Acid Ethyl Ester-d6, (±)-3-Hydroxybutanoic acid ethyl ester-d6, (±)-Ethyl 3-hydroxybutyrate-d6, 3-Hydroxybutanoic acid ethyl ester-d6, 3-Hydroxybutyric acid ethyl ester-d6, DL-3-Hydroxy-n-butyrate ethyl ester-d6, Ethyl (±)-3-hydroxybutanoate-d6, Ethyl 3-hydroxybutanoate-d6, Ethyl DL-3-hydroxybutyrate-d6, Ethyl β-hydroxybutyrate-d6, NSC 42916-d6, NSC 8115-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | OC(CC(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=O)C |
| Nombre IUPAC | Etil-D5 3-hidroxibutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 137.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.19 |