Learn More
Etil 3-hidroxibutirato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10793851 500 g Frasco de vidrio 500 g
10712325 25 g Frasco de vidrio 25 g
10498450 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10793851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118545000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5405-41-4 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5405-41-4
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00004545
Clave InChI OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 62572
ChEBI CHEBI:87685
Nombre IUPAC etil 3-hidroxibutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-hydroxybutyrate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 170°C
Temperatura de inflamación 64°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4195 to 1.4215
Cantidad 500 g
Beilstein 03, 309
Fieser 14,162
Gravedad específica 1.01
Sinónimo ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido