Learn More
3-Hidroxibutirato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437084 100 g 100 g
11427084 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437084 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21521.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5405-41-4 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5405-41-4
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00004545
Clave InChI OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
PubChem CID 62572
ChEBI CHEBI:87685
Nombre IUPAC etil 3-hidroxibutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-hydroxybutyrate
Densidad 1.013
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 64°C (148°F)
Fórmula lineal CH3CHOHCH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.421
Cantidad 100 g
Beilstein 1446190
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza ≥98%