Learn More
3-Hidroxibenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458256 25 g 25 g
11468256 100 g 100 g
11478256 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15343.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7781-98-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 3-hidroxibenzoato de etilo se ha utilizado en la síntesis de derivados quirales de 3-(2-metilbutiloxi)benzoato de etilo y 4-(2-metilbutiloxi)-4′-acetilbifenilo a través de la reacción de Mitsunobu. Es un agente antimicrobiano de grado alimentario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7781-98-8
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00002296
Clave InChI MWSMNBYIEBRXAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3-hydroxybenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylphenol, ethyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19923, acmc-209pbw, ethyl 3-oxidanylbenzoate
PubChem CID 24522
Nombre IUPAC 3-hidroxibenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-hydroxybenzoate
Punto de fusión 72°C to 76°C
Punto de ebullición 187°C to 188°C (31 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 2208566
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%