Learn More
3-Hexenoato etílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468617 5 g 5 g
11478617 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19734.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2396-83-0 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2396-83-0
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00036524
Clave InChI VTSFIPHRNAESED-AATRIKPKSA-N
Sinónimo ethyl 3-hexenoate, 3-hexenoic acid, ethyl ester, ethyl hex-3-enoate, ethyl e-hex-3-enoate, 3-hexenoic acid, ethyl ester, e, ethyl trans-3-hexenoate, ethyl e-3-hexenoate, e-3-hexenoic acid ethyl ester, ethyl hydrosorbate, 3-hexenoic acid, ethyl ester, 3e
PubChem CID 5362622
Nombre IUPAC (E)-Hex-3-enoato etílico
SMILES CCOC(=O)C\C=C\CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-hexenoate
Densidad 0.89
Punto de ebullición 63°C to 64°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 59°C (139°F)
Índice de refracción 1.426
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%