Learn More
(3-Fluorobenzoil)acetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497838 250 mg 250 miligramos
15477838 1 g 1 g
15487838 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15497838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61315.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33166-77-7 | C11H11FO3 | 210.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33166-77-7
Fórmula molecular C11H11FO3
Peso molecular (g/mol) 210.204
Número MDL MFCD03424809
Clave InChI MLABEWHVTXMKHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2063904
Nombre IUPAC 3-(3-fluorofenil)-3-oxopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC(=CC=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (3-fluorobenzoyl)acetate
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.166 g/mL
Punto de ebullición 262°C to 263°C
Índice de refracción 1.517
Cantidad 250 mg
Sinónimo ethyl 3-3-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 3-fluorobenzoyl acetate, 3-3-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-3-fluoro-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, 3-fluoro-beta-oxo-, ethyl ester, ethyl3-3-fluorophenyl-3-oxopropanoate, acmc-1cl0f, ethyl-m-fluorobenzoylacetate, ethyl 3'-fluorobenzoylacetate, ksc570a6p
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.