Learn More
3-Fluorobenzoato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352137 10 g 10 g
11362137 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07984.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 451-02-5 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 451-02-5
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD00000336
Clave InChI SMMIKBXLEWTSJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl m-fluorobenzoate, benzoic acid, 3-fluoro-, ethyl ester, 3-fluorobenzoic acid ethyl ester, 3-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-fluoro-, ethyl ester, pubchem3470, 3-fluorobenzoic acid ethyl, acmc-209k0o, ethyl3-fluorobenzoate, 3-fluoro-benzoicaciethylester
PubChem CID 67975
Nombre IUPAC 3-fluorobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-fluorobenzoate
Densidad 1.136
Punto de ebullición 208°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.485
Cantidad 10 g
Beilstein 2045876
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza ≥98%