Learn More
3-Etioxipropionato de etilo, TRC
Código de producto. 30387223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387223 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 30387223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9178351L
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Ethyoxypropionate
CAS 763-69-9
Fórmula molecular C7H14O3
Cantidad 1 L
Sinónimo Ethoxypropionic Acid Ethyl Ester, Ektapro EEP, Ethyl 3-ethoxypropanoate, Ethyl 3-Ethoxypropionate, Ethyl 4-Oxahexanoate, Ethyl Ethoxypropionate, Ethyl β-Ethoxypropionate, NSC 8870, Sankio EEP, Ucar Ester EEP
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 146.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0943