Learn More
Etil 3-etilooxipropionato, TRC
Código de producto. 30375955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375955 500 mL
30374517 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE917835500ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 763-69-9
Fórmula molecular C7H14O3
Peso molecular (g/mol) 146.18
Sinónimo Ethoxypropionic Acid Ethyl Ester, Ektapro EEP, Ethyl 3-ethoxypropanoate, Ethyl 3-Ethoxypropionate, Ethyl 4-Oxahexanoate, Ethyl Ethoxypropionate, Ethyl β-Ethoxypropionate, NSC 8870, Sankio EEP, Ucar Ester EEP
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Ethyoxypropionate
Cantidad 500 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0943