Learn More
3-Etoxipropionato de etilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416946 250 mL 250 ml
11406946 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24024.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 763-69-9 | C7H14O3 | 146.186 g/mol
Ethyl 3-ethoxypropionate is used in the synthesis of phenols and selective inhibitors of cyclin-dependant kinase 4/6 for novel cancer therapies. It is also used as a solvent to prepare polymers. Further, it is used in paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-etoxipropionato de etilo se utiliza en la síntesis de fenoles e inhibidores selectivos de la quinasa dependiente de ciclina 4/6 para nuevas terapias contra el cáncer. También se utiliza como disolvente para preparar polímeros. Además, se utiliza en pinturas y recubrimientos.
Solubilidad
Miscible en la mayoría de los disolventes orgánicos. Ligeramente miscible en agua fría.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, metales y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 763-69-9
Fórmula molecular C7H14O3
Peso molecular (g/mol) 146.186
Número MDL MFCD00051356
Clave InChI BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
PubChem CID 12989
Nombre IUPAC etil 3-etoxipropanoato
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-ethoxypropionate
Punto de fusión -100°C
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 59°C (142°F)
Olor Ester-like
Fórmula lineal CH3CH2OCH2CH2CO2CH2CH3
Cantidad 250 mL
Número UN UN3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza ≥99%