Learn More
Etil 3-etoxipropionato, 99+ %, puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686594 10 L Tambor de plástico 10 LT
10616091 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10541501 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10686594 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269490100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 763-69-9 | C7H14O3 | 146.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 763-69-9
Fórmula molecular C7H14O3
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00051356
Clave InChI BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
PubChem CID 12989
Nombre IUPAC etil 3-etoxipropanoato
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-ethoxypropionate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.9490g/mL
Punto de ebullición 170°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C2H5OC(O)CH2CH2OC2H5
Índice de refracción 1.4060 to 1.408
Cantidad 10 L
Gravedad específica 0.949
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6% (20 c)
Estabilizante 50 to 100ppm BHT
Viscosidad 1.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-ethoxypropionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.