Learn More
Etil 3-etoxipropionato, 99+ %, puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-ethoxypropionate |
| Nombre de nota | 99+% |
| Punto de fusión | -75°C |
| Densidad | 0.9490g/mL |
| Punto de ebullición | 170°C |
| Temperatura de inflamación | 59°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C2H5OC(O)CH2CH2OC2H5 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl 3-ethoxypropionate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.