Learn More
Ethyl 3-ethoxypropionate, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15658420 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15658420 4 L Glass Bottle 4 litros
15645780 1 L Glass Bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15658420 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 5375864L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.99
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 763-69-9
Fórmula molecular C7H14O3
Peso molecular (g/mol) 146.186
Número MDL MFCD00051356
Clave InChI BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
PubChem CID 12989
Nombre IUPAC etil 3-etoxipropanoato
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-ethoxypropionate
Punto de fusión 49.99°C
Color Incolora
Densidad 0.95g/mL at 25°C
Punto de ebullición 166°C
Temperatura de inflamación 58°C (136.4°F)
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2CO2C2H5
Índice de refracción n20/D 1.405
Cantidad 4 L
Número UN UN3272
Densidad del vapor 5.03 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.18g/mol
Porcentaje de pureza 99%