Learn More
Ethyl 3-ethoxypropionate, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15645780 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15645780 1 L Glass Bottle 1 litro
15658420 4 L Glass Bottle 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15645780 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 5375861L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.99
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 763-69-9
Fórmula molecular C7H14O3
Peso molecular (g/mol) 146.186
Número MDL MFCD00051356
Clave InChI BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
PubChem CID 12989
Nombre IUPAC etil 3-etoxipropanoato
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-ethoxypropionate
Punto de fusión 49.99°C
Color Incolora
Densidad 0.95g/mL at 25°C
Punto de ebullición 166°C
Temperatura de inflamación 58°C (136.4°F)
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2CO2C2H5
Índice de refracción n20/D 1.405
Cantidad 1 L
Número UN UN3272
Densidad del vapor 5.03 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.18g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.