Learn More
3-Etoxiacrilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465428 50 g 50 g
15455428 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59187.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1001-26-9 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Used in the preparation of N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-5-il)fenil]-N-etilacetamida.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1001-26-9
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00009863
Clave InChI ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
Sinónimo ethyl 3-ethoxyacrylate, e-ethyl 3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-propenoate, ethyl trans-3-ethoxyacrylate, ethyl .beta.-ethoxyacrylate, 3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-ethoxyprop-2-enoate, e-3-ethoxy-acrylic acid ethyl ester, ethyl3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxypropenoate
PubChem CID 5366269
Nombre IUPAC (E)-3-etoxiprop-2-enoato de etilo
SMILES CCOC=CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-ethoxyacrylate
Color Incolora
Densidad 0.998 g/mL
Punto de ebullición 195°C to 196°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Fórmula lineal CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
Índice de refracción 1.4465
Cantidad 50 g
Número UN UN3334
Beilstein 1721612
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido