Learn More
3-(dimetilamino)-2-(2,4,5-trifluoro-3-metoxibenzoil)acrilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-(dimethylamino)-2-(2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl)acrylate |
| CAS | 121577-35-3 |
| Fórmula molecular | C15 H16 F3 N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl 3-(dimethylamino)-2-(2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl)acrylate, Benzenepropanoic acid, α-[(dimethylamino)methylene]-2,4,5-trifluoro-3-methoxy-β-oxo-, ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16F3NO4/c1-5-23-15(21)9(7-19(2)3)13(20)8-6-10(16)12(18)14(22-4)11(8)17/h6-7H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=CN(C)C)C(=O)c1cc(F)c(F)c(OC)c1F |
| Nombre IUPAC | 3-(dimetilamino)-2-(2,4,5-trifluoro-3-metoxibenzoil)prop-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 331.287 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.103 |