Learn More
Etil 3-ciclopropil-3-oxopropanoato, TRC
Código de producto. 30385291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385291 50 g -
30382944 10 g -
30371275 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92632850G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24922-02-9
Fórmula molecular C8H12O3
Peso molecular (g/mol) 156.18
Nombre IUPAC 3-ciclopropil-3-oxopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0786