Learn More
3-Ciano-3-fenilpiruvato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451550 25 g 25 g
11441550 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451550 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26951.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6362-63-6 | C12H11NO3 | 217.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6362-63-6
Fórmula molecular C12H11NO3
Peso molecular (g/mol) 217.22
Número MDL MFCD00019801
Clave InChI YWNRATDDUSMBPR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate, ethyl phenylcyanopyruvate, cyanophenylpyruvic acid ethyl ester, ethyl cyanophenylpyruvate, ethyl alpha-cyanophenylpyruvate, pyruvic acid, cyanophenyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-cyanophenylpyruvate, wln: ncr x1v1uno2, 4-10-00-03440 beilstein handbook reference, benzenepropanoic acid, .beta.-cyano-.alpha.-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 22845
Nombre IUPAC 3-ciano-2-oxo-3-fenilpropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate
Punto de fusión 125°C to 129°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.23
Porcentaje de pureza 97%