Learn More
Etilo 3-(clorosulfonil)isonicotinato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10733843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10733843 250 mg 250 miligramos
10673613 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10733843 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00265CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306936-12-9
Fórmula molecular C8H8ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 249.665
Clave InChI USJWOJZNWZSBGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-chlorosulfonyl isonicotinate, ethyl 3-chlorosulfonyl pyridine-4-carboxylate, ethyl-3-chlorosulphonylpyridine-4-carboxylate, ethyl 3-chlorosulphonyl pyridine-4-carboxylate, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, ethyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, ethyl ester 9ci
PubChem CID 2736400
Nombre IUPAC etilo 3-clorosulfonilpiridin-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=NC=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(chlorosulfonyl)isonicotinate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.67
Porcentaje de pureza 95%