Learn More
3-Cloropropionato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386600 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386600 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10386600 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 118260250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-chloropropionate
Nombre de nota 96%
CAS 623-71-2
Color Incolora
Densidad 1.0030g/mL
Punto de ebullición 162.0°C to 163.0°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H9ClO2
Fórmula lineal ClCH2CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4240 to 1.4260
Número MDL MFCD00000989
Cantidad 25 g
Beilstein 02,25
Gravedad específica 1.003
Sinónimo ethyl 3-chloropropionate, 3-chloropropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-chloro-, ethyl ester, ethyl beta-chloropropionate, propionic acid, 3-chloro-, ethyl ester, ethyl .beta.-chloropropionate, 3-chloropropionicacidethylester, 3-chloro-propanoicacidethylester, ethyl-3-chlorpropanoat, ethyl3-chloropropionate
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCCl
Nombre IUPAC 3-cloropropanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 136.58
PubChem CID 69341
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-chloropropionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.