Learn More
3-Clorobenzoato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394434 5 g 5 g
11304444 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394434 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01065.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1128-76-3 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1128-76-3
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.619
Número MDL MFCD00013634
Clave InChI LVFRSNCBCHABAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3-chloro-, ethyl ester, 3-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, ethyl ester, 3-chloro-benzoic acid ethyl ester, pubchem3704, acmc-1bt4u, ethyl3-chlorobenzoate, ksc495m6f, rarechem al bi 0056
PubChem CID 70785
Nombre IUPAC 3-clorobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-chlorobenzoate
Densidad 1.186
Punto de ebullición 118°C to 120°C (13 mmHg)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 5 g
Beilstein 2045877
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza ≥98%