Learn More
3-Cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-carboxilato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408725 10 g 10 g
15488715 1 g 1 g
15498715 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15408725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33967.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 128073-16-5 | Molecular Formula: C9H7ClF3NO2 | Molecular Weight: 253.605 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128073-16-5
Fórmula molecular C9H7ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 253.605
Número MDL MFCD06656414
Clave InChI COMQYNZHBCNPNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-, ethyl ester, 3-chloro-5-trifluoromethylpyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-trifluoromethyl-3-chloropyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolite, ethyl 3-chloro-5trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate
PubChem CID 22013558
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(C=N1)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Punto de ebullición 64°C to 66°C (0.008 mmHg)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.6
Porcentaje de pureza 96%