Learn More
Etilo 3-cloro-2,2-dimetilpropanoato, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10196892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10196892 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10679514 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10196892 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH00660DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 106315-37-1
Fórmula molecular C7H13ClO2
Peso molecular (g/mol) 164.629
Número MDL MFCD00220052
Clave InChI NEVHNBRNUWSFSB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 287572
Nombre IUPAC etilo 3-cloro-2,2-dimetilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-chloro-2, 2-dimethylpropanoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-chloro-2,2-dimethyl-propionic acid ethyl ester, propanoic acid,3-chloro-2,2-dimethyl-, ethyl ester, acmc-1c8oo, ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-propanoate, propanoic acid, 3-chloro-2,2-dimethyl-, ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.63
Porcentaje de pureza 97%