Learn More
3-(Butanoilamino)-2-oxobutanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-(Butanoylamino)-2-oxobutanoate |
| CAS | 68282-26-8 |
| Fórmula molecular | C10H17NO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Oxo-3-[(1-oxobutyl)amino]butanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO4/c1-4-6-8(12)11-7(3)9(13)10(14)15-5-2/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCCC(NC(C)C(C(OCC)=O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | 3-butiramido-2-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 215.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.12 |