Learn More
3-Bromopiruvato de etilo, téc. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11340124 25 g 25 g
11330124 5 g 5 g
11350124 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11340124 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00582.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 70-23-5 | C5H7BrO3 | 195.01 g/mol
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromopiruvato de etilo se emplea en una síntesis de tioxotiazolidinas a partir de aminas primarias y disulfuro de carbono.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Sensible a la humedad & e higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70-23-5
Fórmula molecular C5H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 195.01
Número MDL MFCD00000204
Clave InChI VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl bromopyruvate, ethyl 3-bromopyruvate, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, ethyl ester, bromopyruvic acid ethyl ester, ethyl bromo pyruvate, ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, pyruvic acid, bromo-, ethyl ester, .beta.-bromopyruvic acid ethyl ester, 3-bromo-2-oxo-propionic acid ethyl ester, beta-bromopyruvic acid ethyl ester
PubChem CID 66144
Nombre IUPAC 3-bromo-2-oxopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)CBr
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-bromopyruvate
Densidad 1.555
Punto de ebullición 98°C to 100°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1760158
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.02
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico