Learn More
3-Bromopropionato de etilo, TRC
Código de producto. 30371078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371078 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30371078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9008185G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Bromopropionate
CAS 539-74-2
Fórmula molecular C5H9BrO2
Cantidad 5 g
Sinónimo Propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester (9CI, ACI), Propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromopropanoate, Ethyl 3-bromopropionate, Ethyl β-bromopropionate, NSC 21812, β-Bromopropionic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCBr
Peso molecular (g/mol) 181.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.9786