Learn More
Etil-3-bromopropionato-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-3-bromopropionate-d4 |
| CAS | 14341-55-0 |
| Fórmula molecular | C5 2H4 H5 Br O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-bromo-, ethyl ester (9CI, ACI), Ethyl 3-bromopropanoate-2,2,3,3-d4 (ACI), Propionic-2,2,3,3-d4 acid, 3-bromo-, ethyl ester (8CI), Ethyl 3-Bromopropionate-2,2,3,3-d4, 3-Bromopropanoic-2,2,3,3-d4 acid ethyl ester, 3-Bromopropanoic Acid-d4 Ethyl Ester, 3-Bromopropanoic Acid Ethyl Ester-2,2,3,3-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 185.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0037 |