Learn More
Etilo 3-bromopropionato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10349053 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10349053 25 g 25 g
10299550 100 g 100 g
10731434 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10349053 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 409810250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 539-74-2 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 539-74-2
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00000251
Clave InChI FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate
PubChem CID 68320
Nombre IUPAC etil 3-bromopropanoato
SMILES CCOC(=O)CCBr
Specifica
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-bromopropionate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4190g/mL
Punto de ebullición 69°C to 71°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2BrCH2COOC2H5
Índice de refracción 1.4510 to 1.453
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 256
Índice Merck 15, 1444
Gravedad específica 1.419
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 3-bromopropionate
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.