Learn More
Etil 3-bromobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10682593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10682593 5 g Frasco de vidrio 5 g
10572471 25 g Frasco de vidrio 25 g
10331574 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10682593 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308540050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 24398-88-7 | C9H9BrO2 | 229.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24398-88-7
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.08
Número MDL MFCD00013529
Clave InChI QAUASTLEZAPQTB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90488
Nombre IUPAC etil 3-bromobenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-bromobenzoate
Color Incolora
Densidad 1.4300g/mL
Punto de ebullición 130°C to 131°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CO2C2H5
Índice de refracción 1.5405 to 1.5425
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.43
Sinónimo ethyl3-bromobenzoate, 3-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl-3-bromobenzoate, benzoic acid, m-bromo-, ethyl ester, m-bromo benzoic acid ethyl ester, m-bromobenzoic acid, ethyl ester, pubchem3941, acmc-209gbv, ethyl 3-bromobenzoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido