Learn More
Etilacetato (3-bromo-1H-pirazol-1-il)acetato, TRC
Código de producto. 30388136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30388136 250 mg
30377380 25 mg
30383520 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30388136 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE901650250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1427022-51-2
Fórmula molecular C7H9N2O2Br
Peso molecular (g/mol) 233.06
Sinónimo 3-bromo-1H-Pyrazole-1-acetic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)Cn1ccc(Br)n1
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl (3-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9BrN2O2/c1-2-12-7(11)5-10-4-3-6(8)9-10/h3-4H,2,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.9847