Learn More
Etilacetato (3-bromo-1H-pirazol-1-il)acetato, TRC
Código de producto. 30377380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377380 25 mg
30388136 250 mg
30383520 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90165025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1427022-51-2
Fórmula molecular C7H9N2O2Br
Peso molecular (g/mol) 233.06
Sinónimo 3-bromo-1H-Pyrazole-1-acetic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)Cn1ccc(Br)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (3-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9BrN2O2/c1-2-12-7(11)5-10-4-3-6(8)9-10/h3-4H,2,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.9847