Learn More
3-benzoilacrilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-Benzoylacrylate |
| CAS | 17450-56-5 |
| Fórmula molecular | C12H12O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3-Benzoyl-acrylic Acid Ethyl Ester, 3-Benzoylacrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Oxo-4-phenyl-2-butenoate, Ethyl 4-Phenyl-4-oxobutenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C=CC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 4-oxo-4-fenilbut-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 204.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0786 |