Learn More
3-Benzoilacrilato de etilo, predominantemente trans, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395259 10 g 10 g
11305269 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19426.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17450-56-5 | C12H12O3 | 204.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17450-56-5
Fórmula molecular C12H12O3
Peso molecular (g/mol) 204.225
Número MDL MFCD00011533
Clave InChI ACXLBHHUHSJENU-CMDGGOBGSA-N
Sinónimo ethyl 3-benzoylacrylate, ethyl 4-oxo-4-phenylbut-2-enoate, ethyl-3-benzoylacrylate, e-ethyl 4-oxo-4-phenylbut-2-enoate, ethyl trans-3-benzoylacrylate, trans-3-benzoylacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-oxo-4-phenylbut-2-enoate, ethyl e-4-oxo-4-phenylbut-2-enoate, trans-3-benzoylacrilic acid ethyl ester, ethyl=3-benzoylacrylate
PubChem CID 5369605
Nombre IUPAC (E)-4-Oxo-4-fenilbut-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=CC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-benzoylacrylate
Nombre de nota predominantly trans
Densidad 1.12
Punto de ebullición 184°C to 185°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Beilstein 2210035
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 94%