Learn More
Etil 3-aminocrotonato, TRC
Código de producto. 30375852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375852 25 g
30373761 100 g
30372916 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89808025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7318-00-5
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Sinónimo 3-Amino-2-butenoic Acid Ethyl Ester, beta-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester, 3-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Amino-2-butenoate, Ethyl beta-Amino-beta-methylacrylate, Ethyl beta-Aminocrotonate, NSC 1086, beta-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Aminocrotonate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079